Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Mayer's Hematoxylin
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
60 ml
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
60ml
Beskrivning
- Requires slightly longer application periods
- Based on the original formulation developed by Mayer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Room temperature |
| Produkttyp | Hematoxylin |
| Kvantitet | 60 ml |
| För användning med (applikation) | Healthcare |
For in vitro diagnostic use