Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Mayer's Hematoxylin
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
60 ml
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
60ml
Beskrivning
- Requires slightly longer application periods
- Based on the original formulation developed by Mayer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Room temperature |
| Produkttyp | Hematoxylin |
| Kvantitet | 125 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mayer's Hematoxylin
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- H330-Dödligt vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: glycerin, acetic acid
For in vitro diagnostic use