Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Pepsin Solution for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Produktkod. 12628296 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12628296 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 12628296 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer AP9007005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Improve the immunoreactivity of many antigens in formaldehyde fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Pepsin Solution for Enzyme-Induced Epitope Retrieval.
  • pH 2.0
  • Single-component, ready-to-use format
Storage Conditions: Store at 4°C. Stable for 12 months when stored at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 5 mL
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Produkttyp Pepsin
Kvantitet 5 ml
För användning med (applikation) Immunhistokemi
pH 2
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5 ML PEPSIN SOLUTION FOR ENZYME-INDUCED EPITOPE Retrieval (ready to use) CE IVD 5mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin