Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ PermaFluor™ Vattenhaltigt monteringsmedium
Product Code. 12695925 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
6 ml
30 ml
Unit Size:
30ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Unit Size
12695925 30 ml 30ml
12685925 6 ml 6ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12695925 Supplier Epredia™ Supplier No. TA030FM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    1025.89 SEK / 30ml
    Save 439.11 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra FITC-intensiteten i fluorescensmikroskopi med Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Vattenhaltigt monteringsmedium.
  • Minskar blekning
  • Immobiliserar täckglaset över vävnadssektionen
Förvaringsvillkor: Förvaras vid 2° -8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till 8 °C
Volym (metrisk) 30 ml