Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ Fosfatbuffrad saltlösning (25X)
Produktkod. 12613967 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 12613967
Brand: Epredia™ TA125PB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utspädd Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbuffrad koksaltlösning (25X) före användning för att göra stamlösning, som fungerar som en idealisk tvättbuffert för immunmärkningstekniker.
  • För in vitro diagnostisk användning
Förvaringsförhållanden: Förvaras i rumstemperatur. Stabil i upp till två år. Använd utspädd lösning inom en vecka.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 25 X
För användning med (applikation) Sjukvård
Kvantitet 125 ml
Lösningstyp Fosfatbuffrad koksaltlösning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt