Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Produktkod. 12618296 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12618296 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 12618296 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer AP9006005
Antal Pris
1 1000.00 SEK / 5ml
10 934.40 SEK / 5ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Improve the immunoreactivity of certain antigens in formaldehyde-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval.
Storage Conditions: Store at 2°-8°C. Stable for 18 months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° to 8°C.
Koncentration 1 mg/mL
Produkttyp Protease
Kvantitet 5 ml
För användning med (applikation) Immunohistochemistry
pH 7.4
For in vitro diagnostic use