Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Beskrivning
Storage Conditions: Store at 2°-8°C. Stable for 18 months
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C. |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Produkttyp | Protease |
| Kvantitet | 5 ml |
| För användning med (applikation) | Immunohistochemistry |
| pH | 7.4 |
For in vitro diagnostic use