Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X)
Produktkod. 12698286 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
125 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12698286 500 ml 500ml
12678286 50 ml 50ml
12688286 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12698286 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer AP9005500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Improve the reactivity of certain antibodies in formalin-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X).
  • 100X stock solution
  • 100mM Tris-HCl buffer, pH 10.0
  • Dilute 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at 2-8°C. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C.
Utspädning 10X
Produkttyp HIER
Kvantitet 500 ml
För användning med (applikation) Immunhistokemi
pH 10
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 500 ML TRIS-HCL BUFFER FOR HEAT-INDUCED EPITOPE Retrieval(10X) CE IVD 500mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride