missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tubulin-α Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tubulin-α Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.

Brand:  Epredia MS-581-P1ABX

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 12661667

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Microtubules, the major cytoskeletal elements found in all eukaryotic cells, consist of Tubulin, which is a dimer of two 55kDa subunits: α and Β. Microtubules play key roles in chromosome segregation in mitosis, intracellular transport, ciliary and flagellar bending, and structural support of the cytoskeleton.

Host Species: Mouse

Clone: DM1A

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human, Cow, Pig, Rat, Mouse, Guinea Pig, Gerbil, Frog and Chicken. Others not known.

Epitope: aa 426-450

Immunogen: Native chick brain microtubules

Molecular Weight: 57kDa

Positive Control: Ls174T, MAD109 cells; skin or lung

Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-2 causes the 10nm filaments to collapse into large lateral aggregates collecting in the cell periphery or tight juxtanuclear caps. It does not block microtubule assembly. It does not inhibit polymerization or depolymerization of platelet tubulin in vitro. It blocks (by 70-80%) the ability of tubulin dimers (with GppNHp bound) to promote a stable inhibition of adenylyl cyclase.

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Electron Microscopy

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

Tubulin, alpha Ab-2
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
100 μL
Cytoskeletal Protein
Bovine, Chicken, Frog, Gerbil, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig, Rat
IgG2a κ
Immunoassay, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
DM1A
Unconjugated
Native chick brain microtubules
RUO
Primary
Concentrated
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.