Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ UltraVision™ ETT detektionssystem: HRP-polymer (färdig att använda)
Handla allt Epredia ProdukterBeskrivning
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidas
Kromogen/substrat: Inget tillhandahållet
Innehåller:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL UltraVision EN HRP-polymer (TL-060-PHJ)
TL-125-HL: 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL UltraVision EN HRP-polymer (TL-125-PHJ)
Anmärkning:
UltraVision ETT HRP-polymerdetektionssystem detekterar kanin- och musimmunoglobuliner bundna till ett antigen i vävnadssnitt. Den specifika primära antikroppen är lokaliserad av en universell sekundär antikroppspolymerformulering. Aminosyrapolymeren är konjugerad till pepparrotsperoxidas och Fab-fragmenten från get-anti-kanin och get-anti-mus. Polymerkomplexet visualiseras sedan med ett lämpligt substrat/kromogen.
Specifikationer
Specifikationer
| Räkna | 625 till 1250 tester |
| Kvantitet | 125 mL |
| Inkluderar | 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL UltraVision EN HRP-polymer (TL-125-PHJ) |
| Kromagen | Ingen tillhandahålls |
| Specificitet | anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L) |
| Förvaringskrav | Förvara vid 2° till 8 °C. Varje komponent är stabil i 18 månader. |
| Enzym | Peroxidas |
| Produktlinje | Labb Vision , UltraVision |
| Substrat | Ingen tillhandahålls |