Läs mer
Miele Professional™ Labtvättmaskin PLW 8693 [DC10] med vätskedosering, varmluftstorkning och DryPlus
Produktkod. 30533277 Handla allt Miele Produkter
Change view
Elektriska krav:
AC
Produktkod. Elektriska krav
30533277 AC
1 options
Produktkod. 30533277 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12800330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162805.00 SEK
    114252.86 SEK / 1 ark
    Save 48552.14 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Med flytande dosering och effektiv varmluftstorkning - DryPlus
  • Prestanda/cykel, t.ex. 128 ST laboratorieflaskor eller 98 ST pipetter
  • Omfattande, helt flexibel programmering för dina behov
  • Kraftfull, variabel hastighet och mycket robust pump
  • Torkenhet DryPlus för utmanande laboratorieglas
  • Flexibelt och enkelt – modulärt lastbärarsystem & EasyLoad
  • Funktionell förbättring möjliggjord med eftermontering av kit
  • Säkerhet genom övervakning – tvätttryck och sprayarmövervakning
  • Effektiv varmluftstorkning – DryPlus-anslutning som standard via WiFi eller Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Pekskärm i fullfärg
Material Rostfritt stål
Produkttyp Laboratorietvättmaskin/torktumlare
Flödeshastighet 500 l/min.
Max. Tryck 1000 kPa
Min. Renat vattentryck 200 kPa
För användning med (applikation) Rengöring av laboratorieglas
För användning med (utrustning) Tvätt- och desinfektionsmaskiner
Inkluderar DryPlus
Inloppsvattentemperatur (engelska) Min. 5 °C
Inloppsvattentemperatur (engelska) Rekommenderas 5 °C till 65 °C
Inloppsvattentemperatur (engelska) Max. 65 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Max. 65 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Min. 5 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) rekommenderas 5 °C till 65 °C
Djup (engelska) 23 9/16 tum
Djup (metriskt) 59.80 cm
Höjd (engelska) 32 7/8 tum
Höjd (metrisk) 83.50 cm
Bredd (engelska) 23 9/16 tum
Bredd (metrisk) 59.80 cm
Elektriska krav AC
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz