Läs mer
Heathrow Scientific™ Hållare för labbservett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12377619 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Montering:
Dubbelhäftande tejp
Skruvfäste
Mått (L x B x H):
118 x 122 x 84 mm
320 x 127 x 97 mm
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Montering Mått (L x B x H) Storlek unitSize
12377619 Dubbelhäftande tejp 118 x 122 x 84 mm Liten Varje
12387619 Skruvfäste 320 x 127 x 97 mm Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12377619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.62 SEK
    169.79 SEK / Paket med 1
    Save 26.83 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer labbtorkboxar som t.ex Kimwipes™ och andra stora märken. Lab Wipe Holder kan monteras var som helst där labbservetter behövs.
  • Klara akrylhållare passar lådor med små eller stora labbservetter.
  • Montera på en hylla eller vägg.
  • Den mindre versionen fästs med dubbelhäftande tejp och den större versionen med skruvar.
  • Monteringsmaterial ingår.
Specifikationer
Produkttyp Labwipe-hållare
Färg Klart
Mått (L x B x H) 118 x 122 x 84 mm
Håller Labwipes
Material Akryl
Montering Dubbelhäftande tejp
Antal fack 1
Produktstil Sidoladdning
Inkluderar Monteringsmaterial
Storlek Liten