Läs mer
Heathrow Scientific™ Hållare för labbservett
Handla allt Fisherbrand Produkter
Montering:
Dubbelhäftande tejp
Skruvfäste
Mått (L x B x H):
118 x 122 x 84 mm
320 x 127 x 97 mm
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labwipe-hållare |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B x H) | 118 x 122 x 84 mm |
| Håller | Labwipes |
| Material | Akryl |
| Montering | Dubbelhäftande tejp |
| Antal fack | 1 |
| Produktstil | Sidoladdning |
| Inkluderar | Monteringsmaterial |
| Storlek | Liten |