Läs mer
MP Biomedicals LabCare cellkulturrum antimikrobiell spray
Produktkod. 30281205 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Storlek:
100 ml
450 ml
1,8 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30281205 100 ml
30281209 450 ml
30281212 1,8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30281205 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 093051049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.18 SEK
    724.43 SEK / 100ml
    Save 90.75 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spraya direkt på ytor, väggar och hörn för att snabbt eliminera kontamineringskällor.
  • MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimikrobiell Spray är en avancerad, bredspektrumlösning formulerad för att eliminera virus, bakterier och svampar,
  • Mykoplasma och formar i cellodlingsrum och laboratorier
  • Denna lågtoxicitetsbaserade mikrobicid och konserveringslösning utrotar effektivt olika mikroorganismer som är kända för att försämra cellkulturer
  • Dess kraftfulla formula säkerställer varaktigt skydd med egenskaper som varar i 7–10 dagar, vilket bibehåller optimal laboratoriehygien och cellkulturintegritet
  • LabCare Cell Culture Room Antimikrobiell Spray är avsedd för effektiv och säker eliminering av virus, bakterier, svampar, mykoplasma och mögel i cellodlingsrum och laboratorier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsspray
Färgkodad Nej
Form Flytande spray
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Storlek 100 ml