Läs mer
MP Biomedicals LabCare Inkubator Antimikrobiell Spray
Produktkod. 30281208 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Storlek:
100 ml
450 ml
1,8 l
Förpackningsstorlek:
1.8 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
30281208 450 ml -
30281213 100 ml -
30281211 1,8 l 1.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30281208 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 093051153
IVD-klassade isothiazolon-antimikrobiella medel, mycket effektiva, miljövänliga och icke-korrosiva.
  • MP Biomedicals LabCare Incubator Antimikrobiell Spray är en bredspektrum, effektiv, stabil, lågtoxicitet mikrobicid och konserveringslösning
  • Specifikt utvecklad för att hämma och eliminera virus, bakterier, svampar, mykoplasma och mögel i inkubatorer, biologiska säkerhetsskåp och ultrarena bänkar
  • Denna produkt eliminerar effektivt olika mikroorganismer som påverkar cellkulturen, och den hämmande effekten på bakterier, svampar, sporer och konidier kan pågå i 7–10 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsspray
Färgkodad Nej
Form Flytande spray
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Storlek 450 ml