Läs mer
MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Storlek:
100 mL
500 mL
Beskrivning
- MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant Solution offers a comprehensive solution for maintaining water cleanliness and preventing cross-contamination within incubators
- This high-efficiency, broad-spectrum antimicrobial solution effectively inhibits and eliminates microorganisms present in incubator water
- With its stable formulation and low toxicity, it ensures a clean and sterile environment conducive to optimal incubation conditions
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Disinfectant |
| Färgkodad | No |
| Form | Liquid |
| Doft | Unscented |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Storlek | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- LabCare Incubator Water Disinfectant Solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide