Läs mer
Labcon™ Labcon ProtectR™Tubes for Storage and Shipping on Dry Ice
Produktkod. 30280333 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Kapacitet (metrisk)
30280333 Sterila 5 ml
30280318 Icke-steril 5 ml
30280315 Sterila 10 ml
30280326 Icke-steril 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30280333 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 38201650009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Conform to all biological sample shipping requirements. Designed to be CO2 resistant and stop costly damage to molecular and cellular solutions when using dry ice. Airtight and leakproof secure seal ensures consistent sample integrity.
  • CO2 resistant elastomeric sealed caps
  • Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
  • Certified to IATA/U.S. DOT/UN3373 standards
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP, IATA 95 kPa, UN3373 standard
Stängningsmaterial Polypropylene, Class VI
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
För användning med Shipping on dry ice
Förpackning Individually Wrapped
Sterilitet Sterila
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Cylindrical
Längd (metrisk) 60.2 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Bottenform Conical (Self-standing)
Förslutningstyp Screw Cap
Förslutning ingår Yes
Skrivområde Yes
Graderad Yes
Examen 1 mL
Produkttyp Transport Tube
Max. RCF 12,500 x g
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.