Läs mer
Labcon™ Labcon ProtectR™Tubes for Storage and Shipping on Dry Ice
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200112172 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Produktkod. 30280333
Brand: Labcon™ 38201650009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Conform to all biological sample shipping requirements. Designed to be CO2 resistant and stop costly damage to molecular and cellular solutions when using dry ice. Airtight and leakproof secure seal ensures consistent sample integrity.
  • CO2 resistant elastomeric sealed caps
  • Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
  • Certified to IATA/U.S. DOT/UN3373 standards
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP, IATA 95 kPa, UN3373 standard
Stängningsmaterial Polypropylene, Class VI
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
För användning med Shipping on dry ice
Förpackning Individually Wrapped
Sterilitet Sterila
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Cylindrical
Längd (metrisk) 60.2 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Bottenform Conical (Self-standing)
Förslutningstyp Screw Cap
Förslutning ingår Yes
Skrivområde Yes
Graderad Yes
Examen 1 mL
Produkttyp Transport Tube
Max. RCF 12,500 x g