Läs mer
Labconco™ Labconco 20 x 150 mm OD Rörstorlek Aluminiumblock
Produktkod. 15976150 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Spänning:
0 till 300 V
Produktkod. Spänning
15976150 0 till 300 V
1 options
Produktkod. 15976150 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7322000
Beräknad leverans: 02-12-2026
Alla RapidVap Vertex Dry Block Evaporators kräver ett Block (ingår ej).
Block av massivt aluminium inkluderar handtag i rostfritt stål för att lyfta blocket in och ut ur förångaren. En 0,21 tum. (0,5 cm) port i det övre vänstra hörnet av blocket finns för införande av temperatursonden för att övervaka temperaturen i övre blocket.
Alla RapidVap Vertex Dry Block Evaporators kräver ett Block (ingår ej).
  • Block av massivt aluminium inkluderar handtag i rostfritt stål för att lyfta blocket in och ut ur förångaren.
  • En 0,21 tum. (0,5 cm) port i det övre vänstra hörnet av blocket finns för införande av temperatursonden för att övervaka temperaturen i övre blocket.
  • Välj ett block som stämmer överens med ytterdiametern på din provbehållare.
  • Glas krävs (ingår ej).
  • Specifikationer
    Spänning 0 till 300 V
    Vikt (engelska) 14.9 lb.
    Vikt (metrisk) 6.8 kg