Läs mer
Labconco™ Syrabeständiga metallrotorer för CentriVap™ Vakuumkoncentratorer
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Typ:
Hexagonal rotor
Microtiter Plåtrotor
Syrabeständig rotor
Håller:
132 x 1,5 till 2 ml mikrocentrifugrör
2 djupbrunnsplattor
32 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller upp till 12 x 40 till 50 mL rör
40 x 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller upp till 108 x 3 till 10 mL rör
52 x 2 till 10 mL rör eller upp till 24 x 11 till 19 mL rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lätt utbytbara PTFE-belagda aluminiumrotorer med PTFE-nav håller rören i en vinkel för att maximera ytareorna
- Hexagonal rotor rymmer upp till 132 1,5 mL till 2,0 mL mikrocentrifugrör
- 12-17 mm rotor rymmer upp till 52 2 mL till 10 mL rör eller upp till 24 11 mL till 19 mL rör
- 12-13 mm rotor rymmer upp till 40 1,5 mL till 2 mL mikrocentrifugrör eller upp till 108 3 mL till 10 mL rör
- 28 mm rotor rymmer upp till 32 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör eller upp till 12 40-50 mL rör
- Microtiter plattan rymmer fyra vardera standard två djupbrunnsplattor
- DNA-rotor rymmer upp till 72 0,5 mL mikrocentrifugrör eller 60 1,5 till 2 mL mikrocentrifugrör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Syrabeständig rotor |
| För användning med (utrustning) | CentriVap™ vakuumkoncentrator |
| Håller | 52 x 2 till 10 mL rör eller upp till 24 x 11 till 19 mL rör |
| Material (Beläggning) | PTFE |
| Volym (metrisk) | 2 till 10 ml eller 10 till 19 ml |
| Vikt (engelska) | 5 lb. |
| Vikt (metrisk) | 2.3 kg |