Läs mer
Labconco™ Labconco Aktiverad kollösningsmedelsfälla för fälla före 2017
Produktkod. 15113095 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Produkttyp:
Insats för fällor för aktivt kollösningsmedel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15113095 Insats för fällor för aktivt kollösningsmedel Varje
1 options
Produktkod. 15113095 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7772600
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
För användning med 7772500 Lösningsmedelsfälla för aktivt kol.
Fällor är anslutna mellan förångaren och vakuumpumpen för att ge extra skydd till pumpen.
Specifikationer
Produkttyp Insats för fällor för aktivt kollösningsmedel
Vikt (engelska) 4.0 lb.
Vikt (metrisk) 1.8 kg