Läs mer
Labconco™ RapidVap™ Vertex torra förångarblock
Produktkod. 15796799 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
RapidVap Vertex torrförångare
Produktkod. För användning med (utrustning)
15796799 RapidVap Vertex torrförångare
1 options
Produktkod. 15796799 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7321601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Håller provbehållare på plats i RapidVap™ Vertex torrförångare.
Aluminiumblock för 16 x 100 mm överdiameterrör. Kapacitet på 50 rör. Alla RapidVap Vertex Dry Block-förångare kräver en Block (ej inkluderad). Block av massiv aluminium inkluderar handtag i rostfritt stål för att lyfta blocket in och ut ur förångaren. En 0,21 tum (0,5 cm) diameterport i det övre vänstra hörnet av blocket finns för insättning av temperaturproben för att övervaka övre blockets temperatur. Välj ett block som matchar ytterdiametern på din provbehållare. Glasföremål krävs (ej inkluderat).
Specifikationer
För användning med (utrustning) RapidVap Vertex torrförångare
Håller 16 x 100 mm OD Rör
Material Aluminium
Antal platser 16
Typ Block
Volym (metrisk) 12 mL
Vikt (engelska) 21 lb.
Vikt (metrisk) 9.5 kg