Läs mer
Labconco™ Anti-Static jonisator fläkt
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Spänning:
230 V
Beskrivning
Anti-Static Jonisatorfläkt cirkulerar joniserad luft inuti Labconco Protector och Precise Handskboxar och XPert Väg lådor för att minska statisk laddning. Fläkt kräver installation.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Precise™ Basic™ handskfacket, Precise™ handskbox med kontrollerad atmosfär, Precise™ HEPA-filtrerat handskfack, Protector™ kombinationshandskfack |
| Vikt (engelska) | 3.5 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.6 Kg |
| Spänning | 230 V |
| För användning med (applikation) | Cirkulerar joniserad luft inuti handskfacket för att minska statisk laddning |