Läs mer
Labconco™ Aseptisk ventilflaskadapter
Produktkod. 15722815 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Fast-Freeze Flaskor
Produktkod. För användning med (utrustning)
15722815 Fast-Freeze Flaskor
1 options
Produktkod. 15722815 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7543900
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
För användning med Fast-Freeze Kolvar
Aseptisk ventilförsedd kolvadapter tillåter fyllning med användaren Labconco Fast-Freeze Kolv under sterila förhållanden före lyofilisering.
  • För användning med Labconco Fast-Freeze Kolvar 120 mL upp till 2000 mL.
  • Ventilen stängs för att isolera innehållet för transport.
Specifikationer
Typ Aseptisk ventilflaskadapter
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Fast-Freeze Flaskor
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 4.4 cm
Höjd (engelska) 1,75 tum
Höjd (metrisk) 4.4 cm
Längd (engelska) 3,15 tum.
Längd (metrisk) 8 cm
Fraktvikt (metrisk) 226 g