Läs mer
Labconco™ Atmospure kabel
Produktkod. p-4366686 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Produkttyp:
Atmospure 6-stiftskabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15977590
Brand: Labconco™ 5442000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Syre/fuktövervakningskabel för användning med Labconco Protector Handskboxar
AtmosPure 6-stifts kommunikationskabel krävs för användning när AtmosPure Re-Gen gasrenare och handskfack konfigurerade med Auto Pressure Controller delar en vakuumpump.
Specifikationer
För användning med (utrustning) AtmosPure
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 Kg
Produkttyp Atmospure 6-stiftskabel
För användning med (applikation) För användning när Atmospure och handskfacket med automatisk tryckregulator delar en vakuumpump