Läs mer
Labconco™ AtmosPure™ Re-Gen gasrenare
Produktkod. 15937590 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Elektriska krav:
208-230V, 50/60Hz, 10A
Pluggtyp:
Schuko
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Pluggtyp Förpackningsstorlek
15937590 208-230V, 50/60Hz, 10A Schuko Varje
1 options
Produktkod. 15937590 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 5121835
Beräknad leverans: 18-12-2026
Automatisk regenereringsprocess slutförd på så lite som 13 timmar utan uppsikt
  • Producerar en ultraren inert atmosfär för material som är känsliga för fukt och syre
  • Har kapacitet att ta bort upp till fem liter syre (13 500 ppm) och 660 gram fukt (18 miljoner ppm) vid standardtemperatur och -tryck
  • Slitstarkt pulverlackerat stålhus
  • Tre mikroprocessorstyrda magnetventiler, placerade på baksidan
  • Flödeskontrollventilen ställer in 4 % väte mellan 10-25 CFH
  • Regenereringsvärmare levererar 180 watt i 5 timmar
  • Fläktknapp växlar cirkulationsluftrenarens fläkt mellan PÅ, AV och AUTO
  • Designad för att passa på tillbehöret Glove Box Base Stand under överföringskammaren
  • Cylindern innehåller 5 pund kopparkatalysator och 5 pund molekylsil
  • Kompenserar automatiskt för strömavbrott och startar om regenereringsprocessen om den avbryts i 10 minuter
  • Har inre gasreningsledningar av rostfritt stål och kommunikationsport på baksidan
  • 0,75 tum inlopp/utlopp kompressionskopplingar för anslutning till skyddsglasfiber eller atmosfärshandskbox
Specifikationer
Anslutningstyp 0,75 tum Montering
Typ Re-Gen gasrenare
För användning med (applikation) Handskboxar med kontrollerad atmosfär
Material för hölje Epoxibelagt stål
Material Rostfritt stål
Pluggtyp Schuko
Bredd (engelska) 14,9 tum
Bredd (metrisk) 38 cm
Höjd (engelska) 21,9 tum.
Höjd (metrisk) 56 cm
Elektriska krav 208-230V, 50/60Hz, 10A