Läs mer
Labconco™ Automatisk tryckregulator för gas- och vakuumslanganslutning
Produktkod. 11741479 Handla allt Labconco Corporation Produkter
För användning med (utrustning):
Precise™ Basic™ Handskfacket
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11741479
Brand: Labconco™ 5245200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Precise™ Handskboxar med kontrollerad atmosfär
Inkludera de flexibla vinylslangarna och kopplingarna som krävs för att ansluta användarlevererad inertgasförsörjningstank och roterande skovelvakuumpump till ventilerna på handskfacket.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Precise™ Basic™ Handskfacket
Vikt (engelska) 20 lb.
Vikt (metrisk) 9.1 Kg
Produkttyp Kapslingssats