Läs mer
Labconco™ Kapslar med stativ
Produktkod. 13275130 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13275130 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 13275130 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7815300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6086.34 SEK
    5830.63 SEK / Paket med 1
    Save 255.71 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Klara polypropenkapslar möjliggör visuell inspektion av fällans innehåll
  • Behållaren har inlopp och utlopp 1,9 cm (0,75 tum) NPT, 1,3 cm (0,5 tum) rördelar
  • Vikt: 2,3 kg (5 lb.)
Passar någon av följande fällinsatser (säljs separat):
  • Insats för syrafälla
  • Insats för fuktfälla
  • Radioisotop fällinsats
  • Insats för lösningsmedelsfälla
  • Insats för ammoniakfälla
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (utrustning) RapidVap™ vakuumförångningssystem
Typ Kanister Med Stativ
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg