Läs mer
Labconco™ CentriVap™ -105 Kallfällor
Produktkod. p-4413254 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pluggtyp:
Schuko
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12695345
Brand: Labconco™ 7385030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Samlar avdunstad vätska från en CentriVap Koncentrator som skyddar en tillbehörsvakuumpump från vätskor med mycket låg fryspunkt
  • Borstad, rostfritt stål och glaciärvit, epoxibelagd stålexteriör med blå accenter;
  • Temperaturdiagrammet lyser grönt när kollektorspolen når drifttemperatur på -65 °C
  • HCFC-fritt kylsystem med två 1/3 hk kompressorer sänker köldfällan till -105 °C (-157 F) °på mindre än 40 min.
  • 4L uppsamlare i rostfritt stål
  • Arylic lock med två Quick-Disconnect-beslag för anslutning till en CentriVap Koncentrator
  • Avloppsport i rostfritt stål med korrosionsbeständig nylonventil
  • Jordklämma och PÅ/AV-strömbrytare
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Material Rostfritt stål
Typ Bänksköldfälla
För användning med (utrustning) Lösningsmedel med mycket låg fryspunkt
Pluggtyp Schuko
Temperaturområde (metriskt). -105 °C
Bredd (engelska) 24,1 tum
Bredd (metrisk) 61.2 cm
Höjd (engelska) 17,6 tum.
Höjd (metrisk) 44.7 cm
Djup (engelska) 23,9 tum
Djup (metriskt) 60.7 cm
Vikt (engelska) 170 lb.
Vikt (metrisk) 77 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz