Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Syrabeständigt vakuumkoncentrationssystem
Produktkod. 12643105 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12643105
Brand: Labconco™ 7983014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Syrabeständig bänkvakuumkoncentrator med glaslock (7810016), Cold Trap (7811020), Clear Canister (7460900), Acid Insert (7814800), 12-13mm syrafast rötor (7397605), 6-clamp Trap, Vacuum Tub,
Kräver
Membran- eller roterande lamellvakuumpump
Erbjud maximal genomströmning av upp till 148 prover samtidigt
Vakuumkoncentrator :
  • Syrabeständig bänkskiva med glaslock
  • Borstad rostfritt stål och glaciärvit, pulverlackerad stålexteriör med blå accenter
  • 300w värmare med värme från OFF till HI (100 °C) i steg om en grad och värmetid från 1 till 999 minuter
  • PTFE-belagd kammare med Hastelloy axel
Kallfälla :
  • HCFC/CFC-fritt kylsystem med 1/3 hk kompressor sänker köldfällan till -50 °C
  • Temperaturgraf som lyser grönt när kollektorspolen når driftstemperatur
Certifikat
CE-märkt (230V 50Hz modell)
Uppfyllande
ETL listad (115V modell)
Specifikationer
Certifikat EEC
Stängningsmaterial Glas
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Modell CentriVap
Temperaturområde (metriskt) 100 °C
Volym (metrisk) Up to 50 mL
Inkluderar Syrabeständig koncentrator med glaslock, köldfälla, klar behållare, syrainsats, 12 till 13 mm syrafast rotor, glasfälla och vakuumslang och 6 klämmor
Pluggtyp Schuko
Pumptyp Membran eller roterande skovel
Totalt antal 148.0
Typ Bänk
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Amperage 4 A
Frekvens 50 Hz