Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Koncentrationssystem: Ultralåg (-84 C) °kallfälla
Produktkod. 10523693 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
10523693 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
1 options
Produktkod. 10523693 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7460030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Labconco CentriVap Bänkkoncentrator
  • Skydda vakuumpumpen genom att fånga in fukt, ångor och frätande ångor när de avdunstar från prover
  • Miljövänligt, CFC-fritt köldmedium
  • Kondensor av rostfritt stål samlar upp 4 L vätska, accepterar valfri glasinsats (16-315-61) för frätande ämnen
  • Korrosionsbeständig dränering påskyndar saneringen
  • READY-lampan tänds vid -40 °C, vilket indikerar att koncentrationsförhållandena är rätta
Beställningsinfo
Finns i 115 V och 230 V modeller.
Uppfyllande
ETL-, ETL-C- och CE-listade
Specifikationer
Certifikat CE, ETL, ETL-C
Kammarmaterial Rostfritt stål
Modell CentriVap Cold Trap
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Volym (metrisk) 4 L
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskoncentratorsystem med låg fryspunkt
Inkluderar 1/3 hk kompressor, 4 L uppsamlare i rostfritt stål, akryllock med två snabbkopplingar, avloppsport i rostfritt stål med Nylon ventil, jordklämma och på/av strömbrytare
Material Rostfritt stål
Driftstemperatur -65 °C
Pluggtyp NEMA 6-15
Längd (engelska) 22 tum
Bredd (engelska) 14,5 tum
Bredd (metrisk) 36.8 cm
Höjd (engelska) 20,9 tum
Höjd (metrisk) 53.1 cm
Djup (engelska) 22 tum
Djup (metriskt) 55.9 cm
Vikt (engelska) 142 lb.
Vikt (metrisk) 64 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Amperage 6 A
Frekvens 50 Hz
Produkttyp Bänk