Läs mer
Labconco™ CentriVap™ mikro IR vakuumkoncentrator
Produktkod. p-4122595 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
Internationellt – brittiskt (Storbritannien)
Internationellt - Schuko
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12018598
Brand: Labconco™ 7701030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
PTFE-belagd aluminiumrotor för 24 x 1,5 ml prover och en CentriZap™ mikro IR blixtljus för att se prover medan rotorn snurrar
Idealisk för liten genomströmning och provstorlekar
Passar i trånga utrymmen och är idealisk för liten genomströmning inom molekylärbiologi, proteomik, genomik, genetik, cellbiologi och läkemedelsupptäcktslabb. Med en vikt på endast 20 lb. kan denna koncentrator av personlig storlek enkelt transporteras från lab till lab.
  • Kompakta mått: 8,8 L x 10,4 W x 8,9 tum H (22,4 x 26,4 x 22,6 cm); totalt djup inklusive glasfälla: 12,9 (32,8 cm)
  • PTFE-belagd kammare
  • Transparent infrarött (IR) glaslock leder värme till proverna för att påskynda avdunstning och minskar korskontamination från kondensation
  • Inbyggd PTFE-belagd membranpump
  • Mikroprocessorstyrd 300 W värmare
  • Centrifugalrörelse på 1700 rpm
  • Inbyggd frontmonterad analog vakuummätare
  • Lättläst LCD-display
  • 75 ml glasfälla
  • Tyst drift
  • Snabb avdunstning
Beställningsinfo
CentriZap mikro IR Strobe Light Replacement (10-269-656) tillgänglig separat.
Certifikat
ETL, ETL-C listad (115 V), CE-märkt (230 V)
Specifikationer
Certifikat CE, UL 612010A-1, CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1
Stängningsmaterial IR-avgivande transparent glas
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Modell CentriVap
Temperaturområde (metriskt) 65 °C
Volym (metrisk) 1.5 mL
Förflyttning 5,5 l/min.
Visa LCD
Lampor ingår Ja
Material PTFE-belagd aluminium
Max. Vakuum 160 mbar
Motortyp Magnetisk induktionsdrift
Pluggtyp Internationellt - Schuko
Pumptyp Membran
Hastighet 1700rpm
Timer 0 till 99 timmar. och 0 till 59 min.
Totalt antal 24.0
Typ Bänk
Garanti 1 år
Bredd (engelska) 8,8 tum
Bredd (metrisk) 22.4 cm
Höjd (engelska) 8,9 tum
Höjd (metrisk) 22.6 cm
Djup (engelska) 10,4 tum
Djup (metriskt) 26.4 cm
Vikt (engelska) 25 lb.
Vikt (metrisk) 11.3 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Amperage 1 A
Frekvens 50/60 Hz