Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Strobeljus för CentriVap™ System
Handla allt Labconco Corporation Produkter
För användning med (utrustning):
CentriVap™ centrifugalsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Monteringshölster och hårdvara för fastsättning på höger sida av CentriVap koncentrator
Gör det möjligt för användaren att se prover medan rotorn snurrar
- Får proverna att verka stå stilla medan rotorn är i rörelse och kammaren är under vakuum
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Strobeljus |
| För användning med (utrustning) | CentriVap™ centrifugalsystem |
| Vikt (engelska) | 2 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.9 kg |