Beskrivning
- Tillåter fastsättning av kolvar med frystorrsystem eller innehåller prover i bulk
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rensa stoppkammaren |
| Antal hyllor | 1 |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 40 °C |
| Material | Akryl |
| För användning med (applikation) | För att tillhandahålla ett ekonomiskt sätt att stoppa serumflaskor |
| För användning med (utrustning) | 6 L, 12 L och 18 L FreeZone™ Torktumlare |
| Diameter (engelska) | 13,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 34 cm |
| Höjd (engelska) | 23 tum |
| Höjd (metrisk) | 58.4 cm |
| Visa mer |