Läs mer
Labconco™ Dished Work Surface
Produktkod. 10674093 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Mått:
35.5 x 48 x 1 in.
35.5 x 72 x 1 in.
29 x 24 x 1 in.
29 x 36 x 1 in.
För användning med (utrustning):
2 ft. Wide Hoods
3 ft. Wide Hoods
4 ft. Wide Hoods
6 ft. Wide Hoods
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått För användning med (utrustning) unitSize
10674093 29 x 24 x 1 in. 2 ft. Wide Hoods -
11701549 35.5 x 48 x 1 in. 4 ft. Wide Hoods Varje
17632145 35.5 x 72 x 1 in. 6 ft. Wide Hoods -
17124871 29 x 36 x 1 in. 3 ft. Wide Hoods -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10674093 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 3909900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labconco Dished Work Surface are contoured and designed to support a variety of Labconco enclosures.
  • Contain spills; chemical resistant
  • 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
  • For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Specifikationer
För användning med (utrustning) 2 ft. Wide Hoods
Höjd (engelska) 1 tum
Vikt (engelska) 50 lb.
Vikt (metrisk) 23 kg
Längd (engelska) 29 in.
Djup (engelska) 29 in.
Bredd (engelska) 24 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Spills
Mått 29 x 24 x 1 in.
Djup (metriskt) 74 cm
Bredd (metrisk) 61 cm
Produkttyp Dished Work Surface
Material Epoxy
Färg Svart
Klipp stil Without Cutout