Läs mer
Labconco™ Diskad arbetsyta
Produktkod. 17823271 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Mått:
35,5 x 48 x 1 tum
35,5 x 72 x 1 tum
29 x 24 x 1 tum
29 x 36 x 1 tum
29 x 72 x 2,5 cm.
För användning med (utrustning):
2 fot breda huvor
3 fot Breda huvor
4 fot breda huvor
6 fot Breda huvor
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17823271 29 x 72 x 2,5 cm. 6 fot Breda huvor -
11701549 35,5 x 48 x 1 tum 4 fot breda huvor Varje
17632145 35,5 x 72 x 1 tum 6 fot Breda huvor -
10674093 29 x 24 x 1 tum 2 fot breda huvor -
17124871 29 x 36 x 1 tum 3 fot Breda huvor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17823271 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 3909910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51305.86 SEK
    47449.16 SEK / Paket med 1
    Save 3856.70 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Labconco Diskade arbetsytor är konturerade och utformade för att stödja olika inhägnader Labconco .
  • Begränsa spill; Kemikalieresistent
  • 1 tum Tjock (2,5 cm) massiv svart epoxi
  • För användning med: Paramount™ och Paramount-kanallöst 360™ hölje, Purifier™ klass I-hölje, Purifier™ filtrerat PCR-hölje, Purifier™ HEPA-filtrerat hölje, renare
Specifikationer
För användning med (utrustning) 6 fot Breda huvor
Höjd (engelska) 1 tum
Vikt (engelska) 150 lb.
Vikt (metrisk) 68 kg
Längd (engelska) 29 tum
Djup (engelska) 29 tum
Bredd (engelska) 72 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Spill
Mått 29 x 72 x 2,5 cm.
Djup (metriskt) 74 cm
Bredd (metrisk) 183 cm
Produkttyp Diskad arbetsyta
Material Epoxi
Färg Svart
Klipp stil Utan utskärning