Beskrivning
Syrabeständiga termoplastrotorer håller rören i vinkel för att maximera ytan.
Syrabeständiga termoplastrotorer håller rören i vinkel för att maximera ytan. De är lätt utbytbara. Provbehållare ingår inte. För användning med Labconco CentriVap Vakuumkoncentratorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Termoplast |
| Typ | DNA-rotor |
| För användning med (utrustning) | CentriVap™ system |
| Håller | 56 autosamplerflaskor |
| Fraktvikt (engelska) | 3 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 1.4 kg |
| Vikt (engelska) | 3 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.4 kg |