Läs mer
Labconco™ DNA-rotor för CentriVap™ System
Produktkod. 15193095 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Håller:
56 autosamplerflaskor
66 autosamplerflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
15193095 66 autosamplerflaskor Varje
15103105 56 autosamplerflaskor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15193095 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7824700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Syrabeständiga termoplastrotorer håller rören i vinkel för att maximera ytan.
Syrabeständiga termoplastrotorer håller rören i vinkel för att maximera ytan. De är lätt utbytbara. Provbehållare ingår inte. För användning med Labconco CentriVap Vakuumkoncentratorer.
Specifikationer
Material Termoplast
Typ DNA-rotor
För användning med (utrustning) CentriVap™ system
Håller 66 autosamplerflaskor
Fraktvikt (engelska) 3 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1.4 kg
Vikt (engelska) 3 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg