Läs mer
Labconco™ Torris Frystorrsystem
Produktkod. 15163015 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15163015 1 l Varje
1 options
Produktkod. 15163015 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7522700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35340.00 SEK
    28079.60 SEK / Paket med 1
    Save 7260.40 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Idealisk för labb med enstaka behov av frystorkning.
För laboratoriet med enstaka krav på frystorkning ger Dry Ice Benchtop Freeze Dry System ett enkelt och ekonomiskt sätt att frystorka. Eftersom torris kyler alkohol eller andra värmeöverföringslösningar till cirka 75 grader C eller -103 grader F, är Dry Ice Benchtop Freeze Dry System idealiskt för bearbetning av material med låga eutektiska punkter. Dry Ice Benchtop Freeze Dry System är utrustat med en mittbrunn för torris och lösningsmedel som fungerar som en vattenångsamlare och fungerar som ett bekvämt förfrysningsbad. Kolvar, serumflaskor och ampuller kan frysas genom att doppa och rotera dem i brunnen. Typ 304 rostfritt stål med tolv ventiler och en engångskapacitet på 1 liter. Ventiler rymmer antingen 1/2-tums eller 3/4-tums kolvadaptrar. Inkluderar torris/lösningsmedelsbrunn med 1,92 liters kapacitet och lock, 1/2 tums ytterdiameterport för anslutning till vakuumpump och 3/8 tums ytterdiameterport eller anslutning till vakuummätare.
Kräver (ingår ej):
  • Roterande lamell direktdriven vakuumpump med ett minsta slagvolym på 144 liter/minut, 0,002 mBar sluttryck och passform lämplig för 3/4 tum. ID vakuumslang
  • Torktillbehör: kammare, grenrör eller torktumlare (vissa modeller inkluderar en torktumlare för tråg)
  • Frys torrt glas om inte bulkfrystorkning
  • Vakuummätare
  • Slangar
  • Torr is
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 1 l
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -75 °C
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 24.8 cm