Läs mer
Labconco™ Torkkammarventiler för FreeZone™ Frystorka system
Produktkod. 11721499 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Frystorrsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11721499 Frystorrsystem Varje
1 options
Produktkod. 11721499 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7509600
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kräver
Ampuladaptrar finns tillgängliga för att ansluta ampuller till 1/2-tums ventil.
Ersättningsventiler för torkkammare eller grenrörsportar ger läckagebeständiga högvakuumtätningar.
  • Tillverkad av neoprenkropp och packningar, gjuten plastknopp och beslag
  • Ventil 10-273-12 rymmer både 1/2 och 3/4 tum adaptrar
  • Serumflaskor passar i ventiler utan adapter
Beställningsinfo
Kontakta din kundtjänstrepresentant för hjälp med att välja rätt ventil.
†Torkkammare, grenrör och stödhyllor för att stoppa bricktorken.
Specifikationer
Typ Torkningskammarventil
Material Neopren
För användning med (applikation) Torkkammare och grenrör
För användning med (utrustning) Frystorrsystem
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.62 cm
Längd (engelska) 2 tum
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg