Läs mer
Labconco™ Torkkammare för FreeZone™ Frystorka system
Produktkod. 10663513 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Antal hamnar:
12
16
Diameter (engelska):
8 tum
13 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10663513
Brand: Labconco™ 7522900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torkkammare för användning på FreeZone™ Frystorka system. 12-portar för 1, 2,5, 6, 12 och 18 L modeller; 16-portar för 6, 12 och 18 L modeller.
För användning på FreeZone™ Frystorka system: 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 eller 18 liters modeller
  • Placera ett litet prov i frystorka kolvar och fäst på ventiler
  • Typ 304 konstruktion i rostfritt stål
  • Svetsfri för pålitlig vakuumdrift
  • Neoprenventiler rymmer både 0,5 och 0,75 tum adaptrar, packningar och klar akryltopp för fullständig synlighet under bulktorkning
  • Kompatibel med FreeZone 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 eller 18 liters frystorkar
Specifikationer
Typ Torkkammare
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål
Antal hamnar 16
För användning med (applikation) För att tillhandahålla ett sätt att fästa kolvar till frystorrsystem eller innehålla prover i bulk
För användning med (utrustning) FreeZone 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 eller 18 liters frystorkar
Inkluderar 16 neoprenventiler
Diameter (engelska) 13 tum
Diameter (metrisk) 33 cm
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 33 cm
Vikt (engelska) 21 lb.
Vikt (metrisk) 9.5 kg