Läs mer
Labconco™ Torktåg: Slangkapselsats
Produktkod. 11701469 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med:
Labconco Torktåg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11701469 Labconco Torktåg Varje
1 options
Produktkod. 11701469 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 5242501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Tillbehör till Labconco Torktåg
För alla handskfack
Består av 25 fot fluorerad etenpropen (FEP)-slang och åtta insatser
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 1.27 cm
Material FEP
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0.95 cm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.62 m
För användning med Labconco Torktåg
För användning med (applikation) Helt handskfack
Vikt (engelska) 3 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Inkluderar 25 fot FEP-slang, åtta rörinsatser och två kopplingar för att ansluta syre- och fuktavlägsnande kolonnen till membranpumpen
Produkttyp Slangkapslingssats