Beskrivning
Manuell kanalspjäll, pulverlackerat stål, 15 cm. nominell diameter. För användning med Labconco ventilerade kapslingar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Huvor och inhägnader |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.5 Kg |
| Produkttyp | Avgasdämpare |
| Diameter (engelska) | 6 tum |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Diameter (metrisk) | 15.24 cm |
| För användning med (applikation) | Utmattande inhägnader |