Läs mer
Labconco™ Exteriör överföringskammarhylla för Precise™ Handskboxar
Handla allt Labconco Corporation Produkter
För användning med (utrustning):
Precise™ Basic™ Handskfacket
Beskrivning
- Monteras på toppen av överföringskammaren för att maximera det yttre arbetsområdet
- Torrt pulver epoxibelagt stål; 15D x 10,7 tum. B
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Precise™ Basic™ Handskfacket |
| Vikt (engelska) | 8 lb. |
| Vikt (metrisk) | 3.6 Kg |
| Djup (engelska) | 15,1 tum. |
| Bredd (engelska) | 10,7 tum |
| Djup (metriskt) | 27.17 cm |
| Bredd (metrisk) | 27.17 cm |
| Produkttyp | Exteriör överföringskammarhylla |
| Material | Epoxibelagt stål |
| För användning med (applikation) | Monteras på toppen av överföringskammaren för att maximera det yttre arbetsområdet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur