Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaskadapter
Produktkod. 10100720 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Diameter (engelska):
0,5 till 0,75 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Material:
Borsilikatglas
Rostfritt stål
Stil:
45° böja
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (engelska) Material Stil Unit Size
10100720 0,75 tum Borsilikatglas 45° böja Varje
15183025 0,5 tum Borsilikatglas Rak Varje
15193025 0,75 tum Borsilikatglas Rak Varje
10491425 0,5 till 0,75 tum. Borsilikatglas 45° böja Varje
10287864 0,5 till 0,75 tum. Borsilikatglas Rak Varje
11300710 0,5 tum Borsilikatglas 45° böja -
10768205 0,5 tum Rostfritt stål Rak Varje
10763374 0,5 tum Rostfritt stål 45° böja Varje
10196103 0,75 tum Rostfritt stål Rak Varje
10604853 0,75 tum Rostfritt stål 45° böja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10100720 Supplier Labconco™ Supplier No. 7545800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.78 SEK
    339.80 SEK / Paket med 1
    Save 14.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Fast-Freeze™ Flaskadapter för anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler.
För anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler
  • 40 och 80 ml kolvar har storleken 0,5 tum eller 0,5 till 0,75 tum.
  • Större flaskor passar storlek 0,75 tum eller stor ände på 0,5 till 0,75 tum.
Specifications
Typ Flaskadapter
Kapacitet (metrisk) 40, 80 mL
Material Borsilikatglas
Stil 45° böja
För användning med (applikation) För snabb anslutning freeze™ flaskor till frystorkarventiler
För användning med (utrustning) Snabb freeze™ kolv
Diameter (engelska) 0,75 tum
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.905 cm
Längd (engelska) 4,0 tum.
Längd (metrisk) 10.16 cm
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg