Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaskadapter
Produktkod. 10196103 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Diameter (engelska):
0,5 till 0,75 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Material:
Borsilikatglas
Rostfritt stål
Stil:
45° böja
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Material Stil Förpackningsstorlek
10196103 0,75 tum Rostfritt stål Rak Varje
15183025 0,5 tum Borsilikatglas Rak Varje
15193025 0,75 tum Borsilikatglas Rak Varje
10491425 0,5 till 0,75 tum. Borsilikatglas 45° böja Varje
10287864 0,5 till 0,75 tum. Borsilikatglas Rak Varje
10100720 0,75 tum Borsilikatglas 45° böja Varje
11300710 0,5 tum Borsilikatglas 45° böja -
10768205 0,5 tum Rostfritt stål Rak Varje
10763374 0,5 tum Rostfritt stål 45° böja Varje
10604853 0,75 tum Rostfritt stål 45° böja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10196103 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7547200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00 SEK
    406.21 SEK / Paket med 1
    Save 107.79 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Fast-Freeze™ Flaskadapter för anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler.
För anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler
  • 40 och 80 ml kolvar har storleken 0,5 tum eller 0,5 till 0,75 tum.
  • Större flaskor passar storlek 0,75 tum eller stor ände på 0,5 till 0,75 tum.
Specifikationer
Typ Flaskadapter
Kapacitet (metrisk) 40, 80 mL
Material Rostfritt stål
Stil Rak
För användning med (applikation) För snabb anslutning freeze™ flaskor till frystorkarventiler
För användning med (utrustning) Snabb freeze™ kolv
Diameter (engelska) 0,75 tum
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.905 cm
Längd (engelska) 3,25 tum.
Längd (metrisk) 8.26 cm
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg