Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaskadapter
Produktkod. 10604853 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Diameter (engelska):
0,5 till 0,75 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Material:
Borsilikatglas
Rostfritt stål
Stil:
45° böja
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Material Stil Förpackningsstorlek
10604853 0,75 tum Rostfritt stål 45° böja Varje
15183025 0,5 tum Borsilikatglas Rak Varje
15193025 0,75 tum Borsilikatglas Rak Varje
10491425 0,5 till 0,75 tum. Borsilikatglas 45° böja Varje
10287864 0,5 till 0,75 tum. Borsilikatglas Rak Varje
10100720 0,75 tum Borsilikatglas 45° böja Varje
11300710 0,5 tum Borsilikatglas 45° böja -
10768205 0,5 tum Rostfritt stål Rak Varje
10763374 0,5 tum Rostfritt stål 45° böja Varje
10196103 0,75 tum Rostfritt stål Rak Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10604853 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7547600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.31 SEK
    625.12 SEK / Paket med 1
    Save 157.19 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fast-Freeze™ Flaskadapter för anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler.
För anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler
  • 40 och 80 ml kolvar har storleken 0,5 tum eller 0,5 till 0,75 tum.
  • Större flaskor passar storlek 0,75 tum eller stor ände på 0,5 till 0,75 tum.
Especificaciones
Typ Flaskadapter
Kapacitet (metrisk) 40, 80 mL
Material Rostfritt stål
Stil 45° böja
För användning med (applikation) För snabb anslutning freeze™ flaskor till frystorkarventiler
För användning med (utrustning) Snabb freeze™ kolv
Diameter (engelska) 0,75 tum
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.905 cm
Längd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 11.43 cm
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.