Beskrivning
För anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler
- 40 och 80 ml kolvar har storleken 0,5 tum eller 0,5 till 0,75 tum.
- Större flaskor passar storlek 0,75 tum eller stor ände på 0,5 till 0,75 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flaskadapter |
| Kapacitet (metrisk) | 40, 80 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Stil | 45° böja |
| För användning med (applikation) | För snabb anslutning freeze™ flaskor till frystorkarventiler |
| För användning med (utrustning) | Snabb freeze™ kolv |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 1.27 cm |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.27 cm |
| Visa mer |