Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvfilterpapper
Passar i toppen av kolven för att förhindra partiell förlust av produkt under frystorkning.
Brand: Labconco™ 7544810
Beskrivning
Passar i toppen av kolven för att förhindra partiell förlust av produkt under frystorkning.
Ingen komplex filterhållare behövs.
Specifikationer
Skiva | |
17μ m | |
förhindrar partiell förlust av produkt under frystorkning | |
Kolvfilter | |
28 mm |
papper | |
Icke-steril | |
1000/Pk. | |
1 tum |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvfilterpapper > Diameter: 28 mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering