Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering
Produktkod. 10694843 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10694843
Brand: Labconco™ 7540900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventiler –40 och 80 ml kolvar använder en 0,5 tum. (1,3 cm) adapter; större storlekar använder en 0,75 tum. (1,9 cm).
Fast-Freeze™ Kolvar är lätta att hantera och snabba att ladda.
Lätt att hantera och snabb att lasta
  • Platt borosilikatglas
  • Snäppbara toppar av silikongummi ger pålitliga högvakuumtätningar
  • Eliminera risken för kontaminering med vakuumfett; minska spill och provförlust
  • Inga lättförskjutna smådelar
  • Breda öppningar
  • Bör fyllas på högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås
  • Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning, inklusive Labconco och Virtis™
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 3,55 tum.
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.9 cm
Kapacitet (metrisk) 900 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning
Höjd (engelska) 7,48 tum.
Höjd (metrisk) 19 cm
Produkttyp Kolv
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 90.2 mm
Vikt (metrisk) 1 kg